Merck
T6754
Sigma-Aldrich
チミジン3′:5′-環状一リン酸 ナトリウム塩
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H12N2O7PNa
CAS番号:
分子量:
326.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
InChI Key
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T6754-5MG:
T6754-25MG:
T6754-100MG:
T6754-VAR:
T6754-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)