Merck
647373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
97%
別名:
2,3-Dibromothianaphthene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Br2S
CAS番号:
分子量:
291.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-62 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
InChI Key
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
647373-BULK:
647373-1G:
647373-VAR:
647373-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)