Merck
CDS007514
Sigma-Aldrich
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
c1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C7H6N2/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7/h1-5,9H
InChI Key
XLKDJOPOOHHZAN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS007514-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Aleksander Martek et al.
Drug testing and analysis, 11(4), 617-625 (2019-02-08)
The high frequency of the synthetic cannabinoid receptor agonists (SCRAs) emergence renders this group of new psychoactive compounds particularly demanding in terms of detection, identification, and responding. Without the available reference material, one of the specific problems is differentiation and