Merck
645680
Sigma-Aldrich
グアノシン-13C10,15N55'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
GTP-13C10,15N5 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1415N5Na2O14P3
分子量:
582.04
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Sofia Kolesnikova et al.
ACS chemical biology, 14(9), 1951-1963 (2019-08-23)
G-Quadruplexes are noncanonical nucleic acid structures made up of stacked guanosine tetrads connected by short loops. They are frequently used building blocks in synthetic biology and thought to play widespread biological roles. Multimerization can change the functional properties of G-quadruplexes
Max A Horlbeck et al.
Cell, 174(4), 953-967 (2018-07-24)
Seminal yeast studies have established the value of comprehensively mapping genetic interactions (GIs) for inferring gene function. Efforts in human cells using focused gene sets underscore the utility of this approach, but the feasibility of generating large-scale, diverse human GI