Merck
645699
Sigma-Aldrich
シチジン-13C9,15N35'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
CTP-13C915N3 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H1415N3Na2O14P3
分子量:
539.03
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
遊離酸に基づく分子量と実証的分子式です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
645699-10MG-PW:
645699-25MG-PW:
645699-1MG:
645699-25MG:
645699-VAR:
645699-BULK:
645699-10MG:
645699-1MG-PW:
試験成績書(COA)