Merck
646210
Sigma-Aldrich
2'-デオキシグアノシン-13C10,15N55'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
dGTP-13C10,15N5 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1415N5Na2O13P3
分子量:
566.04
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
646210-25MG:
646210-25MG-PW:
646210-10MG-PW:
646210-BULK:
646210-VAR:
646210-1MG-PW:
646210-1MG:
646210-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)