Merck
642800
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3,5-ジブロモベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(Br)2CN
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
152-156 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
InChI Key
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642800-1G:4548173288284
642800-BULK:
642800-VAR:
642800-5G:4548173288291
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)