Merck
A89901
Sigma-Aldrich
2-アミノベンゾニトリル
98%
別名:
2-シアノアニリン, アントラニロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CN
CAS番号:
分子量:
118.14
Beilstein:
907187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
267-268 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
InChI Key
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A89901-100G:4548173187877
A89901-VAR:
A89901-25G:4548173187884
A89901-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Chrisoula Kakoulidou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 211, 111194-111194 (2020-08-01)
The interaction of the novel quinazoline (E)-4-(2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinyl)quinazoline (L) with Zn2+ was performed in the absence or presence of the non-steroidal anti-inflammatory drug sodium diclofenac (Nadicl) and resulted in the formation of complexes [Zn(L)2](NO3)2·MeOH (1·MeOH) and [Zn(L)(dicl-O)2]·MeOH (2·MeOH), respectively. The two
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time