Merck
405280
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-クロロベンゾニトリル
99%
別名:
4-クロロアントラニロニトリル, 5-クロロ-2-シアノアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CN
CAS番号:
分子量:
152.58
Beilstein:
2085559
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
157-162 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Nc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3H,10H2
InChI Key
UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Amino-4-chlorobenzonitrile (2A4CBN) is a benzonitrile derivative. A study of the molecular structure, vibrational spectra and NBO analysis of 2A4CBN has been undertaken. Transformation of 2A4CBN into quinazoline-2,4(1H,3H)-diones at atmospheric pressure of CO2 in the presence of monomeric tungstate, TBA2[WO4] (TBA = tetra-n-butylammonium) has been reported.
アプリケーション
2-Amino-4-chlorobenzonitrile may be used in the preparation of the following:
  • 6-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
  • 7-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
  • 4,7-dichloro-2-(2-methylprop-1-enyl)-6-nitroquinazoline
  • 6-chlorotacrine
  • N-(2-chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
405280-10G:4548173146355
405280-VAR:
405280-BULK:
405280-500G:
405280-50G:4548173146362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
6-(and 7-)-Chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline Dihydrochlorides.
McKee RL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 69(4), 940-942 (1947)
Regioselective Suzuki-Miyaura reaction: application to the microwave-promoted synthesis of 4,7-diarylquinazolines
Kabri, Y.; et al.
Molecules (Basel), 15(5), 2949-2961 (2010)
N-(2-Chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide.
Manojkumar KE, et al.
Molbank, 2013(3), M803-M803 (2013)
FT-IR and FT-Raman spectra, vibrational assignments, NBO analysis and DFT calculations of 2-amino-4-chlorobenzonitrile.
Sudha S, et al.
Journal of Molecular Structure, 958(2), 148-156 (2011)
A novel hybrid of 6-chlorotacrine and metal-amyloid-β modulator for inhibition of acetylcholinesterase and metal-induced amyloid-β aggregation.
Kochi A, et al.
Chemical Science, 4(11), 4137-4145 (2013)