Merck
642843
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-クロロベンゾニトリル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2
CAS番号:
分子量:
152.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
134-136 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642843-VAR:
642843-BULK:
642843-5G:4548173286921
642843-1G:4548173286914
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)