Merck
642398
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)CN
CAS番号:
分子量:
196.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-45 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642398-5G:4548173219479
642398-VAR:
642398-25G:4548173219486
642398-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)