About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H315N3
CAS番号:
分子量:
72.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
InChI Key
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)