Merck
641952
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
138.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
mp
232 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-FLEDYEEXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641952-BULK:
641952-100MG:
641952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)