Merck
639184
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ピリジルボロン酸
別名:
6-フルオロ-3-ピリジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BFNO2
CAS番号:
分子量:
140.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChI Key
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
塩基性過酸化水素を用いたヒドロキシ脱ボロン化反応によるハロヒドロキシピリジンの合成に用いられています
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
639184-5G:
639184-VAR:
639184-BULK:
639184-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
資料
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction