Merck
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
別名:
Aluminum titanium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al2TiO5
CAS番号:
分子量:
181.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.5% trace metals basis
形状
nanopowder
粒径
<25 nm (BET)
SMILES記法
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI Key
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634131-5G:
634131-100G:
634131-VAR:
634131-20G:
634131-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.