Merck
520209
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
powder
別名:
Aluminum titanium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al2TiO5
CAS番号:
分子量:
181.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI Key
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
520209-250G:
520209-BULK:
520209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)