Merck
241873
Sigma-Aldrich
炭化アルミニウム
powder, ~325 mesh, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al4C3
CAS番号:
分子量:
143.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
cubic phase
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
粒径
~325 mesh
密度
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
InChI Key
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
カルシウム又はアルミニウムの炭化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
241873-500G:
241873-VAR:
241873-100G:
241873-25G:
241873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Y Sun et al.
Nanoscale, 3(7), 2978-2982 (2011-06-21)
As a kind of ionic (or salt-like) carbide, Al(4)C(3) hardly any active functions have been found except for structure material purposes. However, considering the unique characteristic features of its crystal structure, we think Al(4)C(3) in fact might have huge potential
K Kushita et al.
Radioisotopes, 34(1), 1-6 (1985-01-01)
Tritium standard gas for calibrating radioactivity detectors was prepared by the use of tritiated methane synthesized by the reaction of tritiated water with aluminum carbide at ca. 470 degrees C. A long-path proportional counter was used to standardize the radioactivity