同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI Key
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。