Merck
614718
Sigma-Aldrich
4-Bromobenz-2,3,5,6-d4-aldehyde
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6D4CHO
分子量:
189.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
55-58 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
ZRYZBQLXDKPBDU-RHQRLBAQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)