Merck
612715
Supelco
トリクロロフルオロメタン 溶液
NMR reference standard, 50% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
濃度
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
フォーマット
single component solution
SMILES記法
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI Key
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trichlorofluoromethane solution may be used as a NMR reference standard for the quantitative determination of haloperidol, selectively in pharmaceutical preparations and human serum using 19F nuclear magnetic resonance(19F NMR)technique.
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612715-1EA-PW:
612715-BULK:
612715-VAR:
612715-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
19 F NMR as a powerful technique for the assay of anti-psychotic drug haloperidol in human serum and pharmaceutical formulations
Shamsipur M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1116-1121 (2007)