Merck
612332
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 disulfide
98 atom % D
別名:
Methyl-d6 disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2S2
CAS番号:
分子量:
100.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
bp
109 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])SSC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
WQOXQRCZOLPYPM-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Upper respiratory tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612332-VAR:
612332-BULK:
612332-100MG:4548173944678
612332-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)