Merck
708003
Sigma-Aldrich
ジメチル-13C2ジスルフィド
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3SS13CH3
CAS番号:
分子量:
96.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
109 °C
mp
-85 °C
密度
1.068 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Upper respiratory tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708003-BULK:
708003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)