安全性情報
612030
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
分子量:
162.23
UNSPSCコード:
12142201
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
品質水準
組成
TMS, 0.05%
濃度
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612030-1EA:
612030-10X8IN:
612030-10X8IN-PW:
試験成績書(COA)