Merck
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H15NO3
CAS番号:
分子量:
64.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
濃度
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
密度
1.422 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609323-BULK:
609323-VAR:
609323-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
硝酸