Merck
609064
Sigma-Aldrich
L-トリプトファン-(アミノ-15N)
99 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H1215NNO2
分子量:
205.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 15N
光学活性
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
609064-VAR:
609064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)