Merck
489069
Sigma-Aldrich
DL-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CSCCC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i5+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-HOSYLAQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489069-VAR:
489069-500MG:
489069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)