About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H415N2O2
分子量:
115.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
608459-500MG:
608459-BULK:
608459-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)