Merck
685283
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D2H215N2O2
分子量:
116.09
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
91 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)