安全性情報
608262
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
利用可能性
not available in Japan
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608262-1G:
608262-BULK:
608262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)