安全性情報
605972
Sigma-Aldrich
Algal 凍結細胞-13C (spirulina)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
99 atom % 13C
テクニック
protein expression: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605972-BULK:
605972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)