安全性情報
738352
Sigma-Aldrich
Algal 凍結細胞-15N (spirulina)
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
powder
テクニック
protein expression: suitable
保管温度
−20°C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738352-BULK:
738352-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)