安全性情報
808253
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛ナノ粒子インク
2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV
別名:
Avantama N-11, ZnOインク, ZnOナノ粒子インク, ナノグレードN-11, 酸化亜鉛ディスパージョン, 酸化亜鉛懸濁液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
仕事関数
-3.7--4.1 eV
translucent brownish
粒径
8-16 nm
粘度
1.6-2.6 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ZnOナノ粒子インクは、スピンコーティングおよびプリンテッド・エレクトロニクスでの電子伝達層としてドクターブレード法で使用されます。ZnOナノ粒子インクは通常および反転アーキテクチャのどちらにも汎用的に使用できます。
調製ノート
  • 保存:室温で暗所に保存
  • 塗布前: 攪拌し、音響ホーンによる超音波処理を行い、0.45 μmのPTFEフィルターで濾過(オプション)します。
  • 処理後: 沈積したZnO膜を80°C~120°Cで焼きなまします。
法的情報
Avantama Ltdの製品。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808253-BULK:
808253-10ML:4548173959351
808253-50ML:4548174020203
808253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
酸化亜鉛 nanopowder, <100 nm particle size
Sigma-Aldrich
544906
酸化亜鉛
資料
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
808253-10ML4061832992327
808253-50ML4061835531905