安全性情報
608254
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-13C,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
利用可能性
not available in Japan
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608254-1G:
608254-VAR:
608254-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camila Rubio-Patiño et al.
Cell metabolism, 27(4), 828-842 (2018-03-20)
Dietary restriction (DR) was shown to impact on tumor growth with very variable effects depending on the cancer type. However, how DR limits cancer progression remains largely unknown. Here, we demonstrate that feeding mice a low-protein (Low PROT) isocaloric diet