Merck
608211
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-1-13C,15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H1315NO5 · HCl
分子量:
217.62
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl[H].[15NH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i6+1,7+1;
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NFGYZQEJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608211-VAR:
608211-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)