Merck
609285
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H1315NO5 · HCl
分子量:
216.63
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[H].[15NH2][C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i7+1;
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-GHYLIYMMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609285-VAR:
609285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)