Merck
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H1415NNa2O9P
分子量:
352.10
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)