同位体純度
99 atom % D
形状
liquid
含みます
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793345-VAR:
793345-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)