Merck
606081
Sigma-Aldrich
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
13C Labeled citric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13C(13CO2H)(13CH213CO2H)2
CAS番号:
分子量:
198.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
153-159 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
606081-BULK:
606081-VAR:
606081-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudiane Guay et al.
PloS one, 8(10), e77097-e77097 (2013-10-17)
Cytosolic NADPH may act as one of the signals that couple glucose metabolism to insulin secretion in the pancreatic ß-cell. NADPH levels in the cytoplasm are largely controlled by the cytosolic isoforms of malic enzyme and isocitrate dehydrogenase (IDHc). Some
Stacy A Voils et al.
Thrombosis research, 165, 6-13 (2018-03-16)
Incidence of venous thromboembolism (VTE) in critically ill patients remains unacceptably high despite widespread use of thromboprophylaxis. A systems biology approach may be useful in understanding disease pathology and predicting response to treatment. Metabolite profile under specific environmental conditions provides
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.