Merck
604583
1,4-Dehydronifedipine-13C8
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cc1nc(C)c(C(=O)O[13CH3])c(c1C(=O)O[13CH3])-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,11+1,12+1
InChI Key
UMQHJQGNGLQJPF-IIFZKARRSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)