Merck
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)21CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
369.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
85-86 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
InChI Key
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
493422-VAR:
493422-100MG:
493422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)