アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
72-80 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear
hexane: soluble
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
InChI Key
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216941-5G:
216941-250MG:
216941-VAR:
216941-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
216941-250MG | |
216941-5G | 4061838774699 |