Merck
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C≡13CH
CAS番号:
分子量:
103.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
604399-VAR:
604399-1G:
604399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1