Merck
707465
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド-18O
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H618O
CAS番号:
分子量:
108.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
95 atom % 18O
品質水準
フォーム
liquid
bp
178-179 °C
密度
1.064 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707465-100MG:
707465-VAR:
707465-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)