About This Item
化学式:
H2C=13CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
59.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
-129 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[13CH]=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i2+1
InChI Key
XXROGKLTLUQVRX-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
600032-BULK:
600032-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Qing Lyu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 546-555 (2018-12-26)
SENCR is a human-specific, vascular cell-enriched long-noncoding RNA (lncRNA) that regulates vascular smooth muscle cell and endothelial cell (EC) phenotypes. The underlying mechanisms of action of SENCR in these and other cell types is unknown. Here, levels of SENCR RNA