Merck
587931
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-4-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CC5H5Cl
CAS番号:
分子量:
113.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
132 °C (lit.)
mp
-45 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587931-VAR:
587931-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)