Merck
603643
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-1-13C
99 atom % 13C
別名:
2-Propen-1-13C-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH13CH2OH
CAS番号:
分子量:
59.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
96-98 °C (lit.)
mp
-129 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13CH2]C=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i3+1
InChI Key
XXROGKLTLUQVRX-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603643-100MG:
603643-VAR:
603643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)