Merck
604429
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)pentane-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C13H18
分子量:
200.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
InChI Key
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)