Merck
517860
Sigma-Aldrich
フェニル-d5-ボロン酸
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
126.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
217-220 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
517860-VAR:
517860-1G:
517860-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1