Merck
594806
Sigma-Aldrich
ブチルボロン酸 N,N,N',N'-テトラメチル-D-酒石酸 ジアミドエステル
97%
別名:
(4S,5S)-2-Butyl-N,N,N′N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23BN2O4
CAS番号:
分子量:
270.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +106°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.4780 (lit.)
bp
305-306 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCB1O[C@@H]([C@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
AFQWQRBBIZKYTE-UWVGGRQHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-D-tartaric acid diamide is a dioxaborolane ligand that can be used to prepare:
  • Enantioenriched spiropentanes via zinc catalyzed cyclopropanation of corresponding hydroxymethylallenes.
  • 1,2,3-trisubstituted cyclopropane derivatives by asymmetric cyclopropanation of allylic alcohols in the presence of zinc reagents.
  • Glycolipids plakosides A, B, and their derivatives by Sharpless asymmetric dihydroxylation and cyclopropanation reaction.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
594806-1G:
594806-BULK:
594806-VAR:
594806-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis of 1, 2, 3-trisubstituted cyclopropanes using gem-dizinc reagents
Zimmer LE and Charette AB
Journal of the American Chemical Society, 131(43), 15624-15626 (2009)