Merck
518379
Sigma-Aldrich
ブチルボロン酸 N,N,N',N'-テトラメチル-L-酒石酸 ジアミドエステル
別名:
(4R,5R)-2-ブチル-N,N,N',N'-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-4,5-ジカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23BN2O4
CAS番号:
分子量:
270.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D -105°, c = 1.7% in chloroform
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CCCCB1O[C@H]([C@@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
AFQWQRBBIZKYTE-NXEZZACHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
生物学的および薬理学的な活性分子の調製
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester can be used as a cyclopropanation ligand in one of the key steps for the total synthesis of:
  • (+)-Frondosin, a natural product from marine sponges.
  • Marine cyanobacterium natural products: coibacins A and B.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
518379-1G:
518379-BULK:
518379-VAR:
518379-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coibacins A and B: Total synthesis and stereochemical revision
Carneiro VMT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 630-642 (2014)